Chlorid barnatý dihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12310.36
12310.A3
12310.36EA
1280
CZK
12310.36
12310.A3
Chlorid barnatý dihydrát ACS
Chlorid barnatý dihydrát
CAS No.: 10326-27-9
Molecular Formula: BaCl2.2H2O
Formula Weight: 244.28 (208.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.097
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149154
Vzorec:
BaCl₂·2H₂O Bod varu: 1560 °C (1013 hPa) Bod tání: 113 °C (-2H₂O) Hustota: 3,097 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS číslo: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,971 |