Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 2550 CZK
10646.14 10646.22 10646.36
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Chlorid barnatý dihydrát
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27
Bod varu: 1560
Bod tání: 113 °C (-2H₂O)
Hustota: 3.097
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971