Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203130010 203135000 203130025
ACRO203130010EA 2370 CZK
ACRO203130010 ACRO203135000 ACRO203130025
Chlorid barnatý dihydrát 99+% p.a.
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1560 °C (760 mmHg)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C)
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤25 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm