Tisk…
Wolframan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
72069-100G 72069-25G
SIAL72069-100GEA 6170 CZK
SIAL72069-100G SIAL72069-25G
Wolframan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329,85 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847