Tisk…
Wolframan sodný dihydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
28195.238EA 4460 CZK
28195.238 28195.460
Wolframan sodný dihydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Wolframan sodný dihydrát
This product is not suitable for the Colin reaction.
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85
Bod tání: 100
Hustota: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm