Tisk…
Wolframan sodný dihydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06673.0250 1.06673.1000
1.06673.0250EA 3990 CZK
1.06673.0250 1.06673.1000
Wolframan sodný dihydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329,85 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)