Tisk…
Wolframan sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
14304-500G 14304-6X500G
14304-500GEA 6490 CZK
14304-500G 14304-6X500G
Wolframan sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Wolframan sodný dihydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85
Bod tání: 698 °C
Hustota: 4.18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %