Wolframan sodný dihydrát 99.0-101.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
36489.22
36489.36
36489.22EA
2430
CZK
36489.22
36489.36
Wolframan sodný dihydrát 99.0-101.0% ACS
Wolframan sodný dihydrát
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 10213-10-2
Molecular Formula: Na2WO4.2H2O
Formula Weight: 329.86 (293.83anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.250
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8698
MDL No.: MFCD00149190
Vzorec:
Na₂WO₄·2H₂O MW: 329,85 g/mol Bod tání: 100 °C (-2H₂O) Hustota: 3,250 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149190 CAS číslo: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 14,8698 |