Tisk…
Wolframan sodný dihydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
424470050 424475000 424471000
ACRO424470050EA 953 CZK
ACRO424470050 ACRO424475000 ACRO424471000
Wolframan sodný dihydrát 99+% ACS
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85
Bod tání: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Gravimetry 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %