Tisk…
Wolframan sodný dihydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 1920 CZK
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Wolframan sodný dihydrát 99+% p.a.
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %