Tisk…
Selenan sodný dekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14239.14 14239.22
14239.14EA 3540 CZK
14239.14 14239.22
Selenan sodný dekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Selenan sodný dekahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 10102-23-5 Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O Formula Weight: 369.09 (188.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.600 Melting Point: 35° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8671 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00149174
Vzorec: Na₂SeO₄·10H₂O
Hustota: 1,600
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149174
CAS číslo: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8671