Tisk…
Seleničitan sodný pentahydrát 99,0 RT, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
00163-100G 00163-25G
00163-100GEA 3460 CZK
00163-100G 00163-25G
Seleničitan sodný pentahydrát 99,0 RT, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Seleničitan sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂O₃Se·5H₂O
MW: 263.01
Bod tání: Dec.
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149173
CAS číslo: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 20 ppm
Cadmium (Cd) max. 5 ppm
Cobalt (Co) max. 5 ppm
Chromium (Cr) max. 5 ppm
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Potassium (K) max. 50 ppm
Magnesium (Mg) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 5 ppm
Nickel (Ni) max. 5 ppm
Lead (Pb) max. 5 ppm
Zinc (Zn) max. 5 ppm
Chloride (Cl) max. 50 ppm
Total N max. 50 ppm
Selenate and sulfate (as SO₄) max. 50 ppm