Tisk…
Hydrogensíran sodný monohydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71657-500GEA 1700 CZK
71657-500G
Hydrogensíran sodný monohydrát ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a.
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
MW: 138,08 g/mol
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 58 °C
Hustota: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Silver (Ag) Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 5 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 20 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Thallium (Tl) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Total N Max. 10 ppm