Tisk…
Hydrogensíran sodný monohydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
28120.231EA 1860 CZK
28120.231 28120.297
Hydrogensíran sodný monohydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
Bod tání: 183 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm