Tisk…
Hydrogensíran sodný monohydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06352.0500EA 1730 CZK
1.06352.0500 1.06352.9050
Hydrogensíran sodný monohydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
MW: 138,08 g/mol
Bod tání: 183 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1080 g/l (20 °C)
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 138.07 g/mol
Bulk Density 900 - 970 kg/m3
Density 2.12 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Hazard Class Description Corrosive Material