Hydrogensíran sodný monohydrát, reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium bisulphate monohydrate
13799.36
13799.A1
13799.A7
13799.36EA
2260
CZK
13799.36
13799.A1
13799.A7
Hydrogensíran sodný monohydrát, reagent
Hydrogensíran sodný monohydrát
CAS No.: 10034-88-5
Molecular Formula: NaHSO4.H2O
Formula Weight: 138.07 (120.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 183° dec.
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149210
Vzorec:
NaHSO₄·H₂O MW: 138.08 Bod tání: ∼183 °C (rozkl.) Hustota: 2.1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149210 CAS číslo: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8586 |