Tisk…
Hydrogensíran sodný monohydrát 97%, crystals, extra_pure reagent_use
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium bisulphate monohydrate
419435000 419430025 419430100
ACRO419435000EA 1590 CZK
ACRO419435000 ACRO419430025 ACRO419430100
Hydrogensíran sodný monohydrát 97%, crystals, extra_pure reagent_use
Hydrogensíran sodný monohydrát
Vzorec: NaHSO₄·H₂O
MW: 138.08
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149210
CAS číslo: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 13,08658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm