Tisk…
Síran sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71969-1KG 71969-500G
SIAL71969-1KGEA 4730 CZK
SIAL71969-1KG SIAL71969-500G
Síran sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂SO₄·10H₂O
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149189
CAS číslo: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755