Tisk…
Síran sodný dekahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
A15702.0BEA 1800 CZK
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
Síran sodný dekahydrát ≥99%
Síran sodný dekahydrát
Purity: 99% CAS No.: 7727-73-3 Molecular Formula: Na2SO4.10H2O Formula Weight: 322.19 (142.04anhy) Odour: Odourless pH: 5.2-8.0 Melting Point: ca 32° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00149189
Vzorec: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼32 °C
Hustota: 1,460
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149189
CAS číslo: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680