Tisk…
Síran lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
62612-100G 62612-500G
SIAL62612-100GEA 3690 CZK
SIAL62612-100G SIAL62612-500G
Síran lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Síran lithný monohydrát
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
Bod tání: 120 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4