Tisk…
Síran lithný monohydrát ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36216.36 36216.A3 36216.22
36216.36EA 6420 CZK
36216.36 36216.A3 36216.22
Síran lithný monohydrát ≥99.0% ACS
Síran lithný monohydrát
Purity: 99.0% min CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.06 Melting Point: 130° -H2O Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00149766
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96
Bod tání: 130 °C (-H₂O)
Hustota: 2.06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541