Tisk…
Síran lithný monohydrát 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
218331000 218330010
ACRO218331000EA 1120 CZK
ACRO218331000 ACRO218330010
Síran lithný monohydrát 99+%, pure
Síran lithný monohydrát
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127,96 g/mol
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)