Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
27909.296EA 1480 CZK
27909.296 27909.365 27909.460
thiosíran sodný pentahydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm