Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát ≥98%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
27905.293EA 1270 CZK
27905.293 27905.362
thiosíran sodný pentahydrát ≥98%, purified
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19
Bod tání: 48
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm