Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
0484-2.5KGEA 10250 CZK
0484-2.5KG 0484-500G
thiosíran sodný pentahydrát, high purity
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%