thiosíran sodný pentahydrát 99,5-101,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14518.36
14518.A3
14518.36EA
1240
CZK
14518.36
14518.A3
thiosíran sodný pentahydrát 99,5-101,0 ACS
thiosíran sodný pentahydrát
Purity: 99.5-101.0%
CAS No.: 10102-17-7
Molecular Formula: Na2O3S2.5H2O
Formula Weight: 248.17 (158.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.69
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
pH: 6.5-8.0
Melting Point: 48°
Boiling Point: 100° -5H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00149186
Vzorec:
Na₂S₂O₃.5H₂O MW: 248.19 Bod varu: 100 °C (–5H₂O) Bod tání: 48 Hustota: 1.69 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS číslo: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |