Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
123370010 123370025 123370250
ACRO123370010EA 1250 CZK
ACRO123370010 ACRO123370025 ACRO123370250
thiosíran sodný pentahydrát 99+%, extra pure
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
pH 6 to 8.4 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤5 ppm