Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
71505-1KG 71505-250G
SIAL71505-1KGEA 6320 CZK
SIAL71505-1KG SIAL71505-250G
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01
Bod varu: ∼650 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60
Hustota: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149209
CAS číslo: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806