Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
28015.294EA
1290
CZK
28015.294
28015.261
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec:
NaH₂PO₄·2H₂O Bod varu: < 650 °C (1013 hPa) Bod tání: 60 °C Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149209 CAS číslo: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 4.2 - 4.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |