Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98,0, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
28011.291EA 1040 CZK
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát 98,0, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01
Bod varu: < 650 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60
Hustota: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149209
CAS číslo: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm