Tisk…

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 752 CZK
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
Bod varu: ∼650 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149209
CAS číslo: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR