Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 90,0-102,0 Alkalimetric, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
MQ300
1.06346.0500 1.06346.1000
1.06346.0500EA 1160 CZK
1.06346.0500 1.06346.1000
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 90,0-102,0 Alkalimetric, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99
Bod tání: 100
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149208
CAS číslo: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Sulfate (SO₄) ≤0.003%
Total Nitrogen (N) ≤0.001%
Heavy Metals (ACS) ≤0.0005%
Ca (Calcium) ≤0.005%
Fe (Iron) ≤0.0005%
K (Potassium) ≤0.005%
Corresponds to ACS, Reag. Ph. Eur.