Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
102454REA 2400 CZK
102454R 102455S
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99
Bod tání: 100
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149208
CAS číslo: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 102.0 %
Solution in water Passes test
pH (5 %) 4.1 - 4.5
Cl (Chloride) Max. 0.0005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.005 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
As (Arsenic) Max. 0.00005 %
Ca (Calcium) Max. 0.005 %
Cu (Copper) Max. 0.0002 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
K (Potassium) Max. 0.005 %
Pb (Lead) Max. 0.0005 %