Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98,0-102,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
11591.30 11591.A1 11591.A7
11591.30EA 1420 CZK
11591.30 11591.A1 11591.A7
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98,0-102,0 ACS
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10049-21-5 Molecular Formula: NaH2PO4.H2O Formula Weight: 137.99 (119.98anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149208
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99
Bod tání: 100 °C (-H₂O)
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149208
CAS číslo: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 14,8660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM