Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
424385000 424380010 424380050
ACRO424385000EA 1700 CZK
ACRO424385000 ACRO424380010 ACRO424380050
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98+% ACS
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát
Vzorec: HNa₂O₄P·7H₂O
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149180
CAS číslo: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Granular powder or crystals
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %