Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 1700 CZK
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 99+% analysis_for
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát
Vzorec: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07
Bod tání: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149180
CAS číslo: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm