Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát ≥98%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
28020.292EA 915 CZK
28020.292 28020.361 28020.460
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát ≥98%, purified
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149181
CAS číslo: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm