Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28033.296EA 1350 CZK
28033.296 28033.365
Fosforečnan sodný dodekahydrát 99, GPR RECTAPUR®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm