Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28032.293EA 843 CZK
28032.293 28032.362 28032.460
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98, TECHNICAL
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %