Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06572.1000 1.06572.5000
1.06572.1000EA 1570 CZK
1.06572.1000 1.06572.5000
Fosforečnan sodný dodekahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)