Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
04277-1KG 04277-2.5KG 04277-25KG
SIAL04277-1KGEA 1670 CZK
SIAL04277-1KG SIAL04277-2.5KG SIAL04277-25KG
Fosforečnan sodný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736