Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
A15713.0C A15713.0E A15713.36
A15713.0CEA 8340 CZK
A15713.0C A15713.0E A15713.36
Fosforečnan sodný dodekahydrát 97
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Purity: 97% CAS No.: 10101-89-0 Molecular Formula: Na3O4P.12H2O Formula Weight: 380.12 (163.94anhy) Odour: Odourless pH: 12 Melting Point: ca 75° dec. Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149198
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: ∼75 °C (rozkl.)
Hustota: 1.62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8 III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736