Fosforečnan sodný dodekahydrát 98% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
206520010
206520025
206520251
ACRO206520010EA
2040
CZK
ACRO206520010
ACRO206520025
ACRO206520251
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98% p.a.
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec:
Na₃PO₄·12H₂O Bod tání: 75 °C Hustota: 1,62 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149198 CAS číslo: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Powder or crystals or needles |
Titration excess HCl | 97.5 to 102.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Free alkali (NaOH) | ≤2.5 % |