Tisk…
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500
1.06591.0500EA 2080 CZK
1.06591.0500 1.06591.2500
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446.06
Bod tání: 990
Hustota: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149200
CAS číslo: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)