Difosforečnan štvorsodný dekahydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
A16195.0BEA
2670
CZK
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát ≥97%
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Vzorec:
Na₄P₂O₇·10H₂O Hustota: 1,82 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149200 CAS číslo: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |