Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99.0-103.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
33385.22
33385.36
33385.A3
33385.22EA
1080
CZK
33385.22
33385.36
33385.A3
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99.0-103.0% ACS
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Vzorec:
Na₄P₂O₇·10H₂O Hustota: 1,82 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149200 CAS číslo: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |