Tisk…
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
205970250 205975000 205970025 205970100
ACRO205970250EA 861 CZK
ACRO205970250 ACRO205975000 ACRO205970025 ACRO205970100
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát 99+% p.a.
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
Bod varu: 93,8 °C (760 mmHg)
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149200
CAS číslo: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))