Tisk…

Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

62528-1KG 62528-250G 62528-50G
SIAL62528-1KGEA 11720 CZK
SIAL62528-1KG SIAL62528-250G SIAL62528-50G
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Bod varu: 920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR