Tisk…

Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

254274-10G 254274-250G 254274-50G
SIAL254274-10GEA 2560 CZK
SIAL254274-10G SIAL254274-250G SIAL254274-50G
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
MW: 41,96 g/mol
Bod varu: 920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR