Tisk…

Hydroxid lithný monohydrát ≥98.5%, Purum, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
13020-1KGEA 6530 CZK
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
Hydroxid lithný monohydrát ≥98.5%, Purum, Fluka™
Hydroxid lithný monohydrát

  • ≥95% for general laboratory use.

Vzorec: LiOH·1H₂O
MW: 41.96
Bod varu: 920
Bod tání: 423 °C
Hustota: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR